Stampa…
Piastra Deep Well da 96 pozzetti
Fornitore: HAMILTON ROBOTICS
6471-01 235656
736-0839EA 123 EUR
736-0839 736-0841
Piastra Deep Well da 96 pozzetti
Micropiastre Micropiastre Deep Well
Queste piastre Deep Well da 96 pozzetti sono ideali per l'utilizzo in automazione o per la conservazione di grandi quantità di campioni da trattare anche in automazione. Le piastre in PP sono particolarmente per lo stoccaggio di sostanze farmaceutiche, l'isolamento del DNA, la conservazione a lungo termine dei campioni, le applicazioni enzimatiche e di coltura di tessuti. Le piastre in PS sono ideali per la conservazione a lungo termine di campioni di sangue.
  • I blocchi in PP sono resistenti ai solventi
  • I blocchi in PS sono otticamente trasparenti
  • Purezza biologica testata: esenti da DNasi, RNasi e inibitori della PCR, apirogeni (esenti da endotossine)