Hamilton CO-RE tips were designed for MICROLAB pipetting workstations in order to solve the problem of sealing and alignment plagued by press-fit tip attachment techniques. Each CO-RE disposable tip has a circular groove inside the attachment orifice. An o-ring on the pipetting channel is expanded to fit this groove precisely providing an air-tight seal and straight alignment between tip and pipetting channel.
- Rilevamento del livello di liquido in base alla pressione (pLLD) e LLD capacitivo (cLLD) con versione a conduzione (colore nero)
- Esenti da DNasi, RNasi e inibitori della PCR, apirogeni (esenti da endotossine)
- Rack per puntali impilabili per una maggiore capacità di puntali sul piano di lavoro, per una maggiore disponibilità sul banco: 1920 puntali caricabili in un solo passaggio
- I rack consentono di prelevare i puntali da canali indipendenti o la testa multisonda a 96 canali direttamente dalla pila
The superior biological purity of the tips is guaranteed by a controlled production process. They are therefore suitable for both diagnostic and pharmaceutical laboratories in Genomics, Proteomics, Cellomics, Forensic and drug discovery fields.
Puntali con filtro
- Massima uniformità di flusso d'aria e porosità dell'elemento filtrante per pipettaggio ed erogazione ottimali per quasi tutti i volumi di liquido
- Efficienza di filtrazione di aerosol batterici >99,9 %
Puntali SLIM
- Minimo rischio di traboccamento di liquido in gruppi di provette, blocchi Deep-Well e applicazioni con liquidi a due fasi
- Perfetti per l'aspirazione dei liquidi in "altezza fissa" fino alla base di provette sottili
- I puntali sottili richiedono file Labware, classi di liquidi per canali singoli e testa per sonda CO-RE 96
Puntali Rocket
- Adattatore 4 a 1 per pipettaggio versatile e risparmio di tempo: elimina la necessità di una seconda testa o di eseguire complesse sostituzioni della testa
- Per il pipettaggio in 96 blocchi Deep-Well e piastre per microtitolazione con pozzetti di diametro ≥ 3,7 mm
Puntali a foro largo
- Puntali CO-RE con vari orifizi terminali distali, per la massima flessibilità quando si manipolano campioni difficili
- Aree di applicazione tipiche: DNA genomico, linee cellulari fragili, frazionamento del sangue per ridurre al minimo le forze di taglio, pipettaggio di gocce o altri liquidi viscosi
Puntali per perforazione
- Ottimizzati per aspirare ed erogare in diversi articoli da laboratorio sigillati e perforabili a ≤ 10 N
- Composizione ottimale del materiale: rinforzo in fibra di carbonio per perforare diversi materiali sigillanti
SLIM tips
- Minimise risk of liquid overflow in cluster tubes, deep-well blocks and two-phased liquid applications
- Especially for aspirating liquid in “fixed height mode” down to the base of thin tubes
- 40% reduction of displaced liquid volume, compared to the CO-RE 1000 µl tip
- Slim tips require labware files, liquid classes for single channels and CO-RE 96 probe head
Rocket tips
- Unique Rocket tip design with 4-to-1 adapter: Usable on the CO-RE 384 probe head
- Adapter enables flexible pipetting and saves times: No need for a second head or a complex head exchange
- For pipetting in 96 deep-well blocks and microtiter plates with well diameters ≥ 3,7 mm
Informazioni per l' accessorio: Contenitori per reagente per Microlab STAR Line
- PP autoclavabile, capacità di 60 o 120 ml
- Posizionabili in contenitore per reagente su strumenti STAR line
- Con tacche di volume, senza coperchio, con uno (60 ml) o tre (120 ml) contenitori antivibrazioni per evitare schizzi durante la movimentazione del contenitore pieno
Blocchi Deep-Well per automazione
- Per trattamento o manipolazione automatizzati di grandi quantità di campioni di riserva
- Materiale PP ideale per lo stoccaggio di sostanze farmaceutiche, isolamento del DNA, conservazione dei campioni a lungo termine, applicazioni con enzimi e coltura di tessuti
- Blocchi in PS ideali per la conservazione a lungo termine di campioni ematici; facile controllo ottico grazie ai pozzetti trasparenti
Sacchetti per rifiuti, saldati, a tenuta ermetica
- Sacchetti per rifiuti in PE (spessore 100 µm) ideali per la raccolta e lo smaltimento degli articoli di consumo usati
- Sacchetti adatti a cestini per rifiuti della linea STAR
Contenitore e canali per rifiuti pericolosi
- Contenitore per rifiuti pericolosi in cartone bianco, incl. sacchetto in PE giallo
- Canali per rifiuti in PE aperti e forati su entrambi i lati, da utilizzare con un apposito contenitore
Confezione: puntali forniti in rack di puntali nidificati (NTR) impilabili con una struttura monouso e cinque pile di quattro rack di puntali o in confezione blister contenente cinque vassoi precaricati in vassoio in PET incolore riciclabile e termoformato con coperchio in carta sigillato.