Stampa…
Fusti, a collo largo, impilabili uno dentro l'altro, con coperchio a vite
Fornitore: CURTEC
7230-98-855 7240-98-855 7250-98-855 7260-98-855 7276-98-855
216-1366EA 63.7 EUR
216-1366 216-1367 216-1368 216-1369 CURT7276-98-855
Fusti, a collo largo, impilabili uno dentro l'altro, con coperchio a vite
Botti, fusti, tamburi
Contenitori in HDPE bianco con coperchio a vite blu.
  • Water tight
  • Tamper evident
  • Stackable
  • UN marking (1H2) for hazardous solids
  • Food grade
Sistemi di confezionamento impilabili uno dentro l'altro da vuoti per immagazzinamento e trasporto: una soluzione economica per trasporto a lunga distanza di spedizioni e resi in caso di riutilizzo.