Stampa…
Kit portatili per l'attività dell'acqua, HP23-AW-A
Fornitore: ROTRONIC INSTRUMENTS
HP23AWA-SET-40 HP23-AW-A
710-0995EA 3690 EUR
710-0995 620-2753
Kit portatili per l'attività dell'acqua, HP23-AW-A
Igrometri Termoigrometri digitali
L'attività dell'acqua può essere misurata in ambienti di produzione o stoccaggio per l'ispezione di materiali sfusi, controlli di qualità, carni, tabacco, materiali per l'edilizia, mangimi per animali, prodotti da forno, carta, medicinali, orticoltura e agricoltura. I kit sono caratterizzati da funzioni avanzate per la durata di prodotti alimentari, farmaceutici e cosmetici durante il loro stoccaggio e consentono di documentare la presenza e la crescita dei microrganismi.
  • Funzione di carica batteria
  • Allarme acustico a indicare il completamento della misurazione
  • Ricalibrazione da parte del cliente, secondo gli standard previsti
  • Salvataggio di massimo 20.000 record di data con % di UR, °C/F, data e ora
  • Funzione rapida per risultati di misurazione quasi immediati (generalmente quattro-cinque minuti)
  • Misurazione dell'umidità relativa, della temperatura e tutti i calcoli psicrometrici
* Solo per misuratori di attività dell'acqua quali HygroPalm 23-AW-A e HygroLab C1.
Informazioni per l'ordine: Fornito senza sonde da ordinare separatamente.
Informazioni per l'ordine: con batteria e certificato di regolazione di fabbrica.