Stampa…
Basi per inclusione in acciaio inossidabile Parafree
Fornitore: LEICA HISTOLOGY
39LC-700-1 39LC-700-2 39LC-700-3 39LC-700-4 39LC-700-5
720-2672EA 52.8 EUR
720-2672 720-2673 720-2674 LEIH39LC-700-4 LEIH39LC-700-5
Basi per inclusione in acciaio inossidabile Parafree
Stampi Stampi per istologia
Le basi per inclusione Parafree in acciaio inossidabile presentano pareti più alte rispetto agli altri prodotti sul mercato, eliminando il rischio di accumuli di paraffina intorno al blocchetto. L'esclusivo design consente di realizzare blocchetti di paraffina che richiedono una rifinitura inferiore all'80% prima del sezionamento.
  • Gli angoli di precisione delle basi per inclusione agevolano la creazione immediata di nastri di sezionamento