Stampa…
VWR®, Cover Glasses, Round
Fornitore: VWR Collection
631-1576EA 83 EUR
631-1576 631-1577 631-1578 631-1579 631-1580 631-1581 631-1582 631-1583 631-1584 631-1585
VWR®, Cover Glasses, Round
Vetrini Coprioggetto
Vetrini coprioggetto adatti per applicazioni di diagnostica.
  • Senza bolle o difetti
  • Pre-lavati
  • Vetro bianco puro di classe idrolitica I