Stampa…
Decalcificanti Q Path®, DC2 ad azione media
Fornitore: VWR Q-Path Chemicals
11028304.EA 172 EUR
11028304. 11028306.
Decalcificanti Q Path®, DC2 ad azione media
Coloranti Reagenti per microscopia e colorazione
Contenenti una miscela di acidi cloridrici. Pronti all'uso per applicazioni in laboratori istologici e patologici. Volume consigliato: 20 volte il volume del frammento.
  • Miscela senza formalina, in modo da poter essere utilizzata per decalcificare tessuti di dimensioni maggiori già fissati
Ready to use for applications in histology and pathology laboratories.