Stampa…
Calcio cloruro diidrato, EMPROVE® ESSENTIAL E509, FCC, BP, Ph. Eur., JP, USP, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attenzione
Synonyms: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
1.42002.5000 1.42002.9029 1.42002.9525 1.42002.1000
1.42002.5000EA 323 EUR
1.42002.5000 1.42002.9029 1.42002.9525 1.42002.1000
Calcio cloruro diidrato, EMPROVE® ESSENTIAL E509, FCC, BP, Ph. Eur., JP, USP, SAFC®
Calcio cloruro diidrato
pH value: 4.5 - 8.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
Solubility: 1280 g/l
Formula: CaCl₂·2H₂O
Peso molecolare: 147.01 g/mol
Punto di ebollizione: 1600
Punto di fusione: 176
Densità: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149613
CAS Number: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660