Calcio cloruro diidrato, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Attenzione
|
1.37101.5000
1.37101.9012
1.37101.9029
1.37101.5000EA
364
EUR
1.37101.5000
1.37101.9012
1.37101.9029
Calcio cloruro diidrato, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP
Calcio cloruro diidrato
Formula:
CaCl₂·2H₂O Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 176 °C Densità: 1,85 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149613 CAS Number: 10035-04-8 EINECS: 233-140-8 Merck Index: 13,01660 |