Stampa…
Calcio cloruro diidrato, EMPROVE® API BP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as an active pharmaceutical ingredient, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attenzione
Synonyms: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
1.02465.1000 1.02465.9029 1.02465.9525
1.02465.1000EA 0 EUR
1.02465.1000 1.02465.9029 1.02465.9525
Calcio cloruro diidrato, EMPROVE® API BP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as an active pharmaceutical ingredient, SAFC®
Calcio cloruro diidrato
Formula: CaCl₂·2H₂O
Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 176 °C
Densità: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149613
CAS Number: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660