Stampa…
Soluzioni per colorazione standard, Reag. Ph. Eur.
Fornitore: VWR Chemicals
85748.180EA 152 EUR
85748.180 85749.180 85750.180 85751.180 85751.260 VWRS87169.260
Soluzioni per colorazione standard, Reag. Ph. Eur.
Standard Riferimenti a colore e standard per spettroscopia
Soluzioni di colorazione pronte all'uso conformi a Reag. Ph. Eur.
  • Conformi alla versione Ph.Eur. più recente
  • Soluzioni pronte all'uso
  • Certificati di analisi completi per tutti i lotti
  • Etichettate con durata minima a magazzino/numero di lotto
Informazioni per l'ordine: normalmente fabbricate su richiesta. Verificare con il servizio clienti.