Stampa…
Cappe di sicurezza biologiche, Classe II, BioVanguard Green Line
Fornitore: CleanAir by Baker
NH501003 NH501001 NH601001 NH401003 NH401001 NH301001 NH601003
135-1717EA 14700 EUR
135-1717 135-1715 135-1723 135-1709 135-1692 135-1705 135-1725
Cappe di sicurezza biologiche, Classe II, BioVanguard Green Line
Cappe e involucri Armadi di sicurezza per biologia
BioVanguard Green Line è una gamma di cappe Classe II che offre semplicità, robustezza e alta affidabilità e garantisce i maggiori livelli di protezione per l'operatore, i prodotti e l'ambiente, riducendo al minimo i pericoli inerenti alla lavorazione con agenti di pericolosità 1, 2 e 3. Progettate per la ricerca microbiologica con agenti biologici, quali batteri, virus e allergeni.
  • Facile da installare, facile da usare, semplice da pulire e da decontaminare, a manutenzione ridotta
  • Controllo a microprocessore con compensazione automatica per l'ostruzione del filtro
  • Pannello di controllo LCD intuitivo, inclinato, mostra all'operatore tutte le funzioni e gli allarmi importanti (visivi e acustici) a colpo d'occhio
  • Bracciolo ergonomico in alluminio con rivestimento epossidico che contribuisce a offrire una posizione di lavoro confortevole all'operatore
  • Due ventole indipendenti e anemometri per controllare il flusso d'aria nella camera e il flusso di ingresso/uscita
  • Filtri HEPA per la camera e lo scarico H-14 con efficienza del 99,995% MPPS (99,999% DOP)
  • Collegamenti RS232 e RS485
Il piano di lavoro in acciaio inossidabile con fessure di aerazione a V offre una sicurezza superiore impedendo ostruzioni nel flusso in entrata e la contaminazione causata dalle maniche dell'operatore. Il pannello anteriore è in vetro di sicurezza laminato e può essere sollevato completamente, aprendo l'intera superficie di lavoro per semplificare la pulizia e/o il carico e scarico di componenti grandi.
La cappa BioVanguard è dotata di serie di:
- esterni con rivestimento epossidico
- interni in acciaio inossidabile
- piano di lavoro unico o a settori in acciaio inossidabile
- prefiltro e vaschetta di raccolta
- 2 prese elettriche
Disponibile con pannelli in vetro a regolazione manuale o elettrica.
BioVanguard Series is designed and manufactured according to international biosafety standards EN12469: Class II, NSF49:
Class II Type A2, JIS K 3800: Class II Type A2 and PIC’s. The working area is classified as ISO 14644: Class 5 and GMP
Annex 1: Class A.
Certificazioni: La serie BioVanguard è progettata e costruita in conformità agli standard internazionali sulla biosicurezza EN12469: Classe II, NSF49:
Classe II tipo A2, JIS K 3800: Classe II tipo A2 e PIC. L'area di lavoro è classificata a norma ISO 14644: Classe 5 e GMP
Allegato 1: Classe A.