Stampa…
Bilance analitiche, Explorer con porta automatica
Fornitore: OHAUS
30061976 30061977 30061978 30061995 30061996
611-2848EA 5825 EUR
611-2848 611-2849 611-2850 611-2847 611-5309
Bilance analitiche, Explorer con porta automatica
Bilance
Una gamma di bilance a quattro postazioni che incorporano touch screen, tecnologie avanzate di pesatura e sensori di prossimità touch-free. L'unità di controllo facile da usare può essere montata sulla base, sopra la base su una colonna opzionale, su una parete o a distanza (fino a 3 metri di distanza con un cavo opzionale). Il display touch screen con icone universali e messaggi informativi semplifica le funzioni di set-up e le operazioni di base.
L'operatore ha la possibilità di assegnare l'uso di uno qualsiasi dei quattro sensori al funzionamento automatico di: stampa, zero, tara, calibrazione, porta automatica del paravento (sinistra o destra) o luce del paravento. Il funzionamento automatico permette all'utente di minimizzare/eliminare ogni possibile trasferimento di residui di campione sulla tastiera di controllo - particolarmente importante per la pesatura di materiali sensibili. Le bilance hanno modalità di applicazione multiple per la pesatura di base fino alle applicazioni SQC, con tempi di stabilizzazione brevi, specifiche di prestazioni ottimizzate.
  • Porte paravento automatiche con l'opzione touchless per un vero e proprio funzionamento senza mani grazie ai sensori di prossimità
  • Display a sfioramento a colori con regolazione dell'angolo di visuale in un'unità di controllo smontabile
  • Tecnologia di pesatura avanzata con tempi di stabilizzazione inferiori a 3 secondi
  • Modalità applicative multiple e memorizzazione delle impostazioni personali per l'applicazione
  • Software SmarText™ con comandi testuali per una navigazione semplice nel menu, con funzione 'Level assist' con spia di livello
  • Calibrazione interna AutoCal™
  • Compatibilità LIMS
Il paravento automatizzato di Explorer offre un ampio ingresso laterale (160×240 mm) alla camera di pesatura, permettendo all'utente di posizionare e rimuovere liberamente grandi navicelle di pesatura o altri recipienti. La versatile porta superiore offre due opzioni d’ingresso: accedere alla camera di pesatura ribaltando la porta superiore o facendo scorrere manualmente il pannello in vetro aperto. Il paravento è costruito in vetro rivestito antistatico per aiutare a dissipare le cariche statiche nella camera di pesatura che potrebbero influenzare negativamente i risultati della pesatura. C'è anche una luce per la camera con paravento per l'uso in ambienti con scarsa illuminazione.