n-Eptano
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
high purity solvents
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04360.1000
1.04360.2500
1.04360.1000EA
131
EUR
1.04360.1000
1.04360.2500
n-Eptano
n-Eptano
n-Heptane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Formula:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Peso molecolare: 100,20 g/mol Punto di ebollizione: 98,4 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –90,6 °C Densità: 0,6838 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –4 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009544 CAS Number: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN: 1206 ADR: 3,II Merck Index: 13,04679 |