Stampa…
Piastre da 96 pozzetti, con bordo, Axygen®
Fornitore: Corning
PCR-96-FS-C PCR-96-FS-CPBC
732-0664EA 53.53 EUR
732-0664 AXYGPCR-96-FS-CPBC
Piastre da 96 pozzetti, con bordo, Axygen®
Micropiastre Piastre per PCR
Piastre in PP e tappetini in silicone. Progettate per adattarsi ai blocchi dei termociclatori da 0,2 ml.
  • Le pareti ultrasottili con spessore uniforme accelerano il trasferimento di calore, con conseguenti protocolli termici più brevi e risultati più uniformi
  • Certificate esenti da RNasi, DNasi ed endotossine per un'integrità dei campioni ottimale
  • Tappetini sigillanti AxyMat autoclavabili e riutilizzabili
Volume with AxyMat™: 140 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): BioRad iCycler, MyiQ, iQ5, Eppendorf Realplex, MJ Research Opticon, Chromo4, Stratagene MX3000.