Stampa…
Piastra da 96 pozzetti, senza bordo, low profile, Axygen®
Fornitore: Corning
PCR-96-LP-FLTW PCR-96LP-FLT-C
732-1022EA 113.99 EUR
732-1022 732-1024
Piastra da 96 pozzetti, senza bordo, low profile, Axygen®
Micropiastre Piastre per PCR
Piastre in PP e tappetini in silicone. Progettate per adattarsi ai blocchi dei termociclatori da 0,2 ml.
  • Le pareti ultrasottili con spessore uniforme accelerano il trasferimento di calore, con conseguenti protocolli termici più brevi e risultati più uniformi
  • Certificate esenti da RNasi, DNasi ed endotossine per un'integrità dei campioni ottimale
  • Tappetini sigillanti AxyMat autoclavabili e riutilizzabili
Volume with AxyMat™: 106 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): Eppendorf Realplex, MJ Opticon, Chromo4 qPCR, Stratagene QPCR.