Stampa…
Piastra da 96 pozzetti, con bordo rialzato, Axygen®
Fornitore: Corning
PCR-96-AB-C PCR-96-AB-CPBC
732-0665EA 62.38 EUR
732-0665 731-0692
Piastra da 96 pozzetti, con bordo rialzato, Axygen®
Micropiastre Piastre per PCR
Piastre in PP, con bordo basso. La piastra per PCR da 96 pozzetti a bordo rialzato Axygen® è progettata per adattarsi ai termociclatori e sequenziatori ABI per PCR in tempo reale. Può essere sigillata con tappi per file da 8/12 pozzetti, AxyMat™ o pellicola sigillante.
  • Le pareti ultrasottili a spessore uniforme accelerano il trasferimento di calore, riducendo i tempi del protocollo termico e offrendo risultati più coerenti
  • Certificata esente da DNasi e RNasi e apirogena per la massima integrità del campione
  • Singolo angolo intagliato
  • Tappetini sigillanti