Stampa…
Piastra da 96 pozzetti, senza bordo, Axygen®
Fornitore: Corning
PCR-96-C PCR-96-C-S PCR-96-FLT-C
732-0661EA 52.25 EUR
732-0661 731-0643 732-1021
Piastra da 96 pozzetti, senza bordo, Axygen®
Micropiastre Piastre per PCR
Piastre in PP e tappetini in silicone. Progettate per adattarsi ai blocchi dei termociclatori da 0,2 ml.
  • Le pareti ultrasottili con spessore uniforme accelerano il trasferimento di calore, con conseguenti protocolli termici più brevi e risultati più uniformi
  • Certificate esenti da RNasi, DNasi ed endotossine per un'integrità dei campioni ottimale
  • Tappetini sigillanti AxyMat autoclavabili e riutilizzabili
Volume with AxyMat™: 250 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling):
Plates without skirt: Strategene MX4000, BioRad iCycler, MyiQ, iQ5
Plates without skirt, with flat top: ABI and BioRad qPCR systems
Plates without skirt, with elevated wells: Amersham MegaBACE sequencer