Stampa…
Cassette IP ActivFlo Biopsy III, sfuse
Fornitore: LEICA HISTOLOGY
39LC-625-1 39LC-625-5 39LC-625-10 39LC-625-11 39LC-625-2 39LC-625-3 39LC-625-6 39LC-625-7 39LC-625-8 39LC-625-9 39LC-625-4
720-2363EA 192 EUR
720-2363 720-2662 720-2652 720-2654 720-2656 720-2658 720-2664 720-2666 720-2668 720-2670 720-2660
Cassette IP ActivFlo Biopsy III, sfuse
Cassette per istologia Cassette per biopsia
Le cassette IP ActivFlo Biopsy III sono caratterizzate dal design dei pori "Fluidic Flow" brevettato per garantire il massimo scambio di reagente. Grazie ai pori da 0,26 mm, mantengono al sicuro anche i campioni più piccoli, eliminando la necessità di sacchetti e spugne per biopsie. Presentano inoltre pareti inclinate, che creano un cestello per la gestione di campioni di piccole dimensioni. Queste cassette in due pezzi con coperchio incernierato sono progettate per la stampante per cassette Leica IP C, con percentuale di errore di stampa <1%.