Stampa…
Cassette IP ActivFlo Biopsy I, sfuse
Fornitore: LEICA HISTOLOGY
39LC-605-1 39LC-605-9 39LC-605-2 39LC-605-10 39LC-605-8 39LC-605-3 39LC-605-4 39LC-605-5 39LC-605-6 39LC-605-7 39LC-605-11
720-2361EA 82.6 EUR
720-2361 720-2649 720-2495 720-2491 720-2647 720-2497 720-2499 720-2641 720-2643 720-2645 720-2493
Cassette IP ActivFlo Biopsy I, sfuse
Cassette per istologia Cassette per biopsia
Le cassette IP ActivFlo Biopsy I sono caratterizzate dal design dei pori "Fluidic Flow" brevettato per garantire il massimo scambio di reagente. Includono un innovativo design a V dei pori da 0,67 mm, che agevola l'ingresso del fluido e spinge l'aria all'esterno. Presentano pareti inclinate che creano un cestello per la gestione di tessuti di piccole dimensioni. Queste cassette monopezzo con coperchi frangibili sono progettate per la stampante per cassette Leica IP C, con percentuale di errore di stampa <1%.
  • Disponibili sfuse per caricare in modo