Stampa…
Ematossilina solution_SC (Harris), Q Path® Microscopy
Fornitore: VWR Q-Path Chemicals
Attenzione
Synonyms: DcH-48, Natural Black I, Hydroxybrasilin
10047007.EA 101 EUR
10047007. 10047107. 00607131.
Ematossilina solution_SC (Harris), Q Path® Microscopy
Ematossilina (soluzione colorante)
Soluzione pronta all'uso per colorazione istologica Papanicolaou.
Formula: C₁₆H₁₄O₆
Peso molecolare: 302.28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078111
CAS Number: 517-28-2
IVDLogo
Visualizza i codici
Aspetto Liquido chiaro
Colore della soluzione Rosso porpora
Densità (20/4) 1,053 - 1,059
pH (20°C) 2,2 - 2,6
Assorbanza (0.5 %) 553 - 560 nm