Stampa…
Eosina Y in soluzione acquosa, Q Path® per microscopia
Fornitore: VWR Q-Path Chemicals
10047001.EA 47.3 EUR
10047001. 10047101.
Eosina Y in soluzione acquosa, Q Path® per microscopia
Eosina Y
Eosina in soluzione pronta all'uso per colorazione istologia HES.
Formula: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005040
CAS Number: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
IVDLogo
Visualizza i codici
Aspetto Liquido chiaro
Colore della soluzione Arancione-rosso
Densità (20/4) 0,9 - 1,1
pH (20°C) 5 - 5,5
Assorbanza (0.1 %) 514 - 518 nm