Stampa…
Ematossilina solution_SC (Mayer), Q Path® Microscopy
Fornitore: VWR Q-Path Chemicals
Attenzione
Synonyms: DcH-48, Natural Black I, Hydroxybrasilin
10047005.EA 89.4 EUR
10047005. 10047105.
Ematossilina solution_SC (Mayer), Q Path® Microscopy
Ematossilina (soluzione colorante)
Soluzione pronta all'uso per colorazione istologica.
Formula: C₁₆H₁₄O₆
Peso molecolare: 302.28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078111
CAS Number: 517-28-2
IVDLogo
Visualizza i codici
Aspetto Liquido chiaro
Colore della soluzione Rosso porpora
Densità (20/4) 1,05 - 1,07
pH (20°C) 2,2 - 2,6
Assorbanza (0.1 %) 559 - 561 nm