Stampa…
2XYT broth in polvere, per biotecnologie per biotecnologie
Fornitore: VWR Chemicals
J902-100GEA 84.8 EUR
J902-100G J902-500G
2XYT broth in polvere, per biotecnologie per biotecnologie
Terreni per microbiologia Terreni di coltura per microbiologia, disidratati
Premiscelato in polvere. Utilizzato per la preparazione di E. coli ceppi infettati con il batteriofago M13.
  • Save time by using pre-mixed, ready to use media
  • Homogenous, high quality powders
  • Light beige, free flowing powder
31 g of powder when dissolved per litre of deionised water will yield 16 g/L of casein peptone, 10 g/L of casamino acids and five g/L of sodium chloride.