Formalin 10%, rosa, Q Path®, buffered
Fornitore: VWR Q-Path Chemicals
|
Pericolo
|
Formalina rosa fissativo pronta all'uso per campioni di tessuto. I contenitori possono essere utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto
Formaldeide al 4% corrisponde alla Formalina 10%.
Formula:
CH₂O Densità: 1,013 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003274 CAS Number: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 |
![]() |
Aspetto | Liquido rosa |
Test formaldeide | Conforme |
Densità (20/4) | 1,012 - 1,014 |
pH (20 °C) | 6,8 - 7,2 |