Stampa…
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Fornitore: VWR Q-Path Chemicals
Pericolo
Synonyms: Formaldeide, Aldeide formica
FOR0150AF59001EA 85.3 EUR
FOR0150AF59001 FOR0060AF59001 10099464. FOR0070AF59001 11699455. 10099465. 11699404. 11699408. FOR010LAF59001
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Formalin
Formalina rosa fissativo pronta all'uso per campioni di tessuto. I contenitori possono essere utilizzati per lo stoccaggio.
Formaldeide al 4% corrisponde circa alla Formalina 10%.
Formula: CH₂O
Peso molecolare: 30,03 g/mol
Densità: 1,013 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003274
CAS Number: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
IVDLogo
Visualizza i codici
Aspetto Liquido incolore
Test di formaldeide Conforme
Densità (20/4) 1,012 - 1,014
pH (20 °C) 6,8 - 7,2