Stampa…
Papanicolaou's solution 2a Orange G (OG 6), Q Path® per microscopia
Fornitore: VWR Q-Path Chemicals
Pericolo
10047010.EA 66 EUR
10047010. 10047110. 00607136.
Papanicolaou's solution 2a Orange G (OG 6), Q Path® per microscopia
Papanicolaou's solution 2a Orange G (OG 6)
Soluzione pronta all'uso per colorazione istologica Papanicolaou insacchetto di facile utilizzo
Densità: 0.83
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
UN: 1170
ADR: 3 II
IVDLogo
Visualizza i codici
Aspetto Liquido chiaro
Colore della soluzione Arancio
Densità (20/4) 0,82 - 0,834
pH (20°C) 7,3 - 8,5
Assorbanza (0.5 %) 469 - 486 nm