Stampa…
Paraffina, Punto di solidificazione: 54 - 56 °C, Q Path® Microscopy
Fornitore: VWR Q-Path Chemicals
Synonyms: Wax Paraffin, Paraffin wax
10048502.EA 142 EUR
10048502. 10048500. 10048501.
Paraffina, Punto di solidificazione: 54 - 56 °C, Q Path® Microscopy
Paraffina
Cera (54 - 56 °C) per montante di campioni istologici. Questa paraffina è priva di DMSO.
Punto di fusione: 54…56 °C
CAS Number: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6
IVDLogo