Stampa…
Eosina Y alcoholic solution, Q Path® per microscopia
Fornitore: VWR Q-Path Chemicals
Pericolo
Synonyms: Eosina gialla
10047003.EA 37.7 EUR
10047003. 10047103. 00607121.
Eosina Y alcoholic solution, Q Path® per microscopia
Eosina Y
Soluzione pronta all'uso per colorazione istologica
Formula: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Peso molecolare: 691,86 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005040
CAS Number: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
UN: 1170
ADR: 3,III
IVDLogo
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Colour of solution Orange
Density (20/4) 0.920 - 0.940
pH (20°C) 4.9 - 5.7
Absorbance (0.1 %) 514 - 518 nm