Stampa…
Soluzione di Papanicolaou EA 50, Q Path® Microscopy
Fornitore: VWR Q-Path Chemicals
Pericolo
10047011.EA 167 EUR
10047011. 10047111. 00607141.
Soluzione di Papanicolaou EA 50, Q Path® Microscopy
Soluzione di Papanicolaou EA 50
Soluzione pronta all'uso per colorazione istologica Papanicolaou
IVD registered. Instructions for use on vwr.com- just search for the product.
Densità: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 17 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00147831
UN: 1992
ADR: 3 (6.1) II
IVDLogo
Visualizza i codici
Aspetto Liquido chiaro
Citoplasma cianofilo Blu-verde
Citoplasma eosinofilo Rosa
Nuclei Da blu a viola scuro
Utilizzabile in microscopia (campione vaginale) Conforme