Stampa…
Propagyl bromide ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 3-Bromopropyne
Stabilization: Stabiised with magnesium oxide (MgO)
P0484-25G P0484-500G P0484-100G
TCIAP0484-25GEA 32 EUR
TCIAP0484-25G TCIAP0484-500G TCIAP0484-100G
Propagyl bromide ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Propagyl bromide
Formula: C₃H₃Br
Peso molecolare: 118,96 g/mol
Punto di ebollizione: 90°C
Punto di fusione: –43 °C
Densità: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 10°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000241
CAS Number: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
UN: 2345
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03065ffe73741fb5555f73242b5c807c6c3a5514&vid=03065ffe73741fb5555f73242b5c807c6c3a5514&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %