Stampa…
Rosso di metile in soluzione acquosa
Fornitore: Lovibond
451630 451631
LOVI451630EA 22.1 EUR
LOVI451630 LOVI451631
Rosso di metile in soluzione acquosa
Rosso di metile
Formula: C₁₅H₁₅N₃O₂
MDL Number: MFCD00002425
CAS Number: 493-52-7
EINECS: 207-776-1