Stampa…
Rosso congo, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
C6767-100G C6767-25G
C6767-100GEA 116 EUR
C6767-100G C6767-25G
Rosso congo, Sigma-Aldrich®
Rosso congo
Formula: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Punto di fusione: > 360 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004028
CAS Number: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Index: 12,02562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b99da120fc58f7f664a30e809aff2930cdb0d363&vid=818696761bbb066454f93ef8d9bc89285322112d&prid=web&clid=SAPDAM