Stampa…
Titanio (IV) ossido 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
84853.290EA 104 EUR
84853.290 84853.460
Titanio (IV) ossido 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR®
Titanio (IV) ossido
Formula: TiO₂
Punto di ebollizione: 2900 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1855 °C
Densità: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011269
CAS Number: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549
Visualizza i codici
Titolo 99 - 100,5 %
Metalli pesanti (come Pb) Max. 20 ppm
Perdita all'essiccamento (105°C) Max. 0,5 %
Perdita alla calcinazione (800°C) Max. 0,5 %
Solubilità in acqua calda Max. 0,5 %
Solubilità in acido cloridrico Max. 0,5 %
As (Arsenico) Max. 1 ppm
Fe (Ferro) Max. 0,02 %
Sb (Antimonio) Max. 100 ppm