Stampa…
Sodio formiato ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
84850.260EA 71.4 EUR
84850.260 84850.460
Sodio formiato ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Sodio formiato
Formula: HCO₂Na
Densità: 1,919 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013101
CAS Number: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm