D-glucono-1,5-lattone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
G0039-25G
G0039-500G
TCIAG0039-25GEA
16
EUR
TCIAG0039-25G
TCIAG0039-500G
D-glucono-1,5-lattone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
D-glucono-1,5-lattone
Formula:
C₆H₁₀O₆ Punto di ebollizione: 385 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 153 °C Densità: 1,61 g/cm³ (-5 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006647 CAS Number: 90-80-2 EINECS: 202-016-5 Merck Index: 14,04457 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization back titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +60.0 to +67.0 deg (C=10, H2O) |
Solubility in Water | almost transparency |