Stampa…
Piombo (II) nitrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Lead dinitrate
84847.180EA 44.5 EUR
84847.180 84847.290
Piombo (II) nitrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS
Piombo (II) nitrato
Formula: Pb(NO₃)₂
Peso molecolare: 331.21 g/mol
Punto di fusione: 450…470 °C
Densità: 4.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011153
CAS Number: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 (6.1) II
Merck Index: 13,05432
Visualizza i codici
Assay Min. 99.0 %
Insoluble matter Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test