Stampa…
3-Bromophthalide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B1068-25G B1068-5G
TCIAB1068-25GEA 136 EUR
TCIAB1068-25G TCIAB1068-5G
3-Bromophthalide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Bromophthalide
Formula: C₈H₅BrO₂
Peso molecolare: 213,0281 g/mol
Punto di ebollizione: 138°C
MDL Number: MFCD00040520
CAS Number: 6940-49-4
EINECS: 230-084-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efe2866da3f20d6c3f3535b9152e71eb50a87291&vid=efe2866da3f20d6c3f3535b9152e71eb50a87291&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C