Stampa…
5-Bromophthalide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
H33891.06 H33891.14 H33891.22
H33891.06EA 34.4 EUR
H33891.06 H33891.14 H33891.22
5-Bromophthalide ≥98%
5-Bromophthalide
Formula: C₈H₅BrO₂
Peso molecolare: 213,03 g/mol
Punto di fusione: 162…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01797360
CAS Number: 64169-34-2
EINECS: 447-190-5