Stampa…
5-Bromophthalide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
373330250 373331000
ACRO373330250EA 173 EUR
ACRO373330250 ACRO373331000
5-Bromophthalide 98%
5-Bromophthalide
Formula: C₈H₅BrO₂
Peso molecolare: 213,03 g/mol
Punto di fusione: 162…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01797360
CAS Number: 64169-34-2
EINECS: 447-190-5
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 166 °C
HPLC ≥97.5 %