Tetramethylammonium acetate ≥90%, tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 90%
CAS No.: 10581-12-1
Molecular Formula: C6H15NO2
Formula Weight: 133.20
Melting Point: 256° dec.
Beilstein Reference: 3571830
Formula:
C₆H₁₅NO₂ Punto di fusione: 256 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011630 CAS Number: 10581-12-1 EINECS: 234-179-3 |