Benzyltrimethylammonium chloride 50% (w/w) in water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium chloride
Formula:
C₁₀H₁₆ClN Peso molecolare: 185.7 g/mol Punto di fusione: 238 Densità: 1.044 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011782 CAS Number: 56-93-9 EINECS: 200-300-3 UN: 2810 ADR: 6.1 III |
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Titration Argentometric | ≥49 % |