1,4-Oxazepan-5-one ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 10341-26-1
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Melting Point: 80-82°
MDL No.: MFCD02683091
Formula:
C₅H₉NO₂ Punto di fusione: 80…82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02683091 CAS Number: 10341-26-1 |