Stampa…
Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-methoxythiophene-2-carboxylate
B20586.03 B20586.06
B20586.03EA 53.7 EUR
B20586.03 B20586.06
Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 62353-75-7 Molecular Formula: C7H8O3S Formula Weight: 172.20 Melting Point: 60-63° MDL No.: MFCD00102115
Formula: C₇H₈O₃S
Peso molecolare: 172,20 g/mol
Punto di fusione: 60…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00102115
CAS Number: 62353-75-7