Stampa…
5-Chloro-2,4-dinitrobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B25479.06 B25479.14
B25479.06EA 115 EUR
B25479.06 B25479.14
5-Chloro-2,4-dinitrobenzoic acid ≥98%
5-Chloro-2,4-dinitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 136833-36-8 Molecular Formula: C7H3ClN2O6 Formula Weight: 246.56 Melting Point: 180-182° MDL No.: MFCD00091829
Formula: C₇H₃ClN₂O₆
Peso molecolare: 246,56 g/mol
Punto di fusione: 180…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00091829
CAS Number: 136833-36-8