Stampa…
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl acrylate
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
O0318-25G O0318-5G
TCIAO0318-25GEA 116 EUR
TCIAO0318-25G TCIAO0318-5G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate
Formula: C₈H₆F₈O₂
Peso molecolare: 286,12 g/mol
Punto di ebollizione: 84°C
Flash Pt: 72°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00039279
CAS Number: 376-84-1
EINECS: 206-816-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f16173aac70c8cb6d8153ccf30ab7381eccabf9f&vid=f16173aac70c8cb6d8153ccf30ab7381eccabf9f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %