Picolinamide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
Purity: 98%
CAS No.: 1452-77-3
Molecular Formula: C6H6N2O
Formula Weight: 122.13
Melting Point: 104-108°
Boiling Point: 143°/20mm
MDL No.: MFCD00023483
Formula:
C₆H₆N₂O Punto di ebollizione: 143 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 104…108 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023483 CAS Number: 1452-77-3 EINECS: 215-921-5 |