Stampa…
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B21116.03 B21116.06
B21116.03EA 75.2 EUR
B21116.03 B21116.06
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine ≥98%
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine
Purity: 98% CAS No.: 23897-15-6 Molecular Formula: C27H33P Formula Weight: 388.54 Melting Point: 185-188° MDL No.: MFCD00014912
Formula: C₂₇H₃₃P
Punto di fusione: 185…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014912
CAS Number: 23897-15-6