3,3'-Difluorobiphenyl ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
3,3'-Difluoro-1,1'-biphenyl
Purity: 97%
CAS No.: 396-64-5
Molecular Formula: C12H8F2
Formula Weight: 190.19
Refractive Index: 1.5680
Melting Point: 7-8°
Boiling Point: 130°/14mm
Beilstein Reference: 2046445
UN No.: 3151
MDL No.: MFCD00039216
Formula:
C₁₂H₈F₂ Punto di ebollizione: 130 °C (14 mmHg) Punto di fusione: 7…8 °C Densità: 1,210 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039216 CAS Number: 396-64-5 EINECS: 206-905-9 ADR: 9,II |