4,4'-Diacetylbiphenyl 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
305440010
305440050
ACRO305440010EA
24.8
EUR
ACRO305440010
ACRO305440050
4,4'-Diacetylbiphenyl 98%
4,4'-Diacetylbiphenyl
Formula:
C₁₆H₁₄O₂ Punto di fusione: 192…196 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017248 CAS Number: 787-69-9 UN: 3077 ADR: 9,III |
Appearance | Colorless to tan Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 192 to 197 °C |
GC | ≥97.5 % |